物質
PTFE key
特徴
graduations 0.10 mL
メーカー/製品名
3295/16AS
SciLabware
L
820 mm
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Complies with ISO 385
- Manufactured from precision-bore tubing (borosilicate glass) for high accuracy
- Each burette has a +30s waiting time before final reading can be taken
- Graduations in white enamel for increased visibility with dark solutions
- Grease-free interchangeable PTFE key with 1.5mm bore
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)