Merck
SLW3285-10
Pyrex® Measuring cylinder, class B, squat form, heavy duty rim, blue graduations
10 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 3285-100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
blue graduation
borosilicate glass
特徴
graduations 1.0 mL
heavy duty rim
squat form
メーカー/製品名
3285-10
SciLabware
H
100 mm
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 4788
  • Squat height - more stable
  • Heavy duty construction for increased mechanical strength and longer life:
  • Heavily beaded rim and spout
  • More convenient to use in confined spaces - e.g. fume cupboards
  • Graduations in blue enamel
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)