Merck
SLW3215/06MP
Pyrex® Mixing cylinder, class B, detachable foot,
25 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 3215/06MP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
polyethylene base
polyethylene stopper
ジョイント
joint stopper14/23
特徴
graduations 0.5 mL
detachable foot
メーカー/製品名
3215/06MP
SciLabware
H
175 mm
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 4788
  • Comprises borosilicate glass cylinder, polyethylene foot, and polyethylene stopper
  • Replacement parts available separately
  • Graduations in white enamel
特徴および利点
• Complies with ISO 4788• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Calibrated to Class B tolerances• With polyethylene foot and polyethylene stopper• Graduations in white enamel• Replacement parts available separately
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)