物質
polyethylene stopper
ジョイント
joint stopper24/29
特徴
graduations 1.0 mm
メーカー/製品名
3212/10WC
SciLabware
H
291 mm
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Complies with ISO 4788
- Calibrated to Class A tolerances
- Individually tested and supplied with certificate showing exact volume contained at 5 points on the scale
- Conformity ′H′ certified
- Printed with individual serial number for batch certification
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass with hexagonal glass
- Graduations in white enamel for improved visibility with dark coloured solutions
- Supplied with polyethylene stopper
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)