Merck
SLW3211/10MP
Pyrex® Measuring cylinder, class B, white graduations, with polyethylene stopper
100 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 3211/10MP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
hexagonal base
polyethylene stopper
white graduation
ジョイント
joint 24/29
特徴
graduations 1.0 mL
メーカー/製品名
3211/10MP
SciLabware
H
291 mm
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 4788
  • Supplied with interchangeable polyethylene stopper
  • Graduations in white enamel for improved visibility with dark coloured solutions
  • Manufactured in chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • Robust hexagonal foot
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)