物質
borosilicate glass
hexagonal base
polyethylene stopper
white graduation
ジョイント
joint 19/26
特徴
graduations 1.0 mL
メーカー/製品名
3211/08MP
SciLabware
H
226 mm
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Complies with ISO 4788
- Supplied with interchangeable polyethylene stopper
- Graduations in white enamel for improved visibility with dark coloured solutions
- Manufactured in chemically resistant Pyrex borosilicate glass
- Robust hexagonal foot
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)