Merck
SLW3201/04WC
Pyrex® Measuring cylinder with spout, class A with white graduations
works certified, 10 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 3201/04WC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
hexagonal base
white graduation
特徴
graduations 0.2 mL
メーカー/製品名
3201/04WC
SciLabware
H
140 mm
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 4788
  • Calibrated to Class A tolerances
  • Individually tested and supplied with certificate showing exact volume contained at 5 points on the scale
  • Conformity ′H′ certified
  • Inscribed with individual serial number for tracibility to National Standards.
  • Graduations in white enamel
  • Manufactured from chemically resistant borosilicate glass with hexagonal foot
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SLW3201/04WC-2EA4061832440460