Merck
SLW2190/06M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
500 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 2190/06M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
物質
PTFE key
conical
ジョイント
joint stopper24/29
メーカー/製品名
2190/06M
SciLabware
キャパシティ
500 mL
500 mL
栓穴
4.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies to ISO 4800, Type 1
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • With interchangeable PTFE key
  • Supplied with both polyethylene and glass stoppers
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)