物質
borosilicate glass
詳細
fits filter diam. 150 - 185 mm
特徴
long stem
メーカー/製品名
2145/10M
SciLabware
フィルタ直径
150—185 mm
ステムL
150 mm
ステム外径
8 mm
上部外径
105 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- With 60 degree. bowl angle for precise fitting of filter paper
- Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
- Stem length approximately 150 mm
特徴および利点
• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)• Suitable for liquid-solid filtration using a filter paper• Funnel stem length approximately 150mm
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)