Key Documents
SLW2145/03M
Pyrex® Filter funnel, long stem
top O.D. 70 mm
別名:
Pyrex, SciLabware 2145/03M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
詳細
fits filter diam. 70 - 90 mm
特徴
long stem
メーカー/製品名
2145/03M
SciLabware
フィルタ直径
70—90 mm
ステムL
150 mm
ステム外径
8 mm
上部外径
70 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • With 60 degree. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
  • Stem length approximately 150 mm
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)