Merck
SLW2140/10M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 105 mm
別名:
Pyrex, SciLabware 2140/10M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
詳細
fits filter diam. 150 - 185 mm
特徴
short stem
メーカー/製品名
2140/10M
SciLabware
フィルタ直径
150—180 mm
ステムL
106 mm
ステム外径
10 mm
上部外径
105 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)