Merck
SLW1593/02D
Pyrex® Vacuum desiccator
joint: 24/29
別名:
Pyrex, SciLabware 1593/02D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: 24/29
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
1593/02D
SciLabware
フランジ内径
170 mm
フランジ全体高
85 mm , Height from ledge to flange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glass vacuum desiccator
  • Designed for use under vacuum
  • Sturdy construction in borosilicate glass
  • Ground glass flanges
  • Cover has a 24/29 socket to accept desiccator stopcocks
  • Plates are positioned on an internal ledge within the base
The plate is NOT included.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)