Merck
SLW1569/16D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side-socket and neck
5000 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1569/16D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
ジョイント
joint side arm29/32
joint stopper45/40
メーカー/製品名
1569/16D
SciLabware
H
333 mm , with stopper
本体 直径
181 mm
キャパシティ
5000 mL
5000 mL
ネック内径
45 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 4796
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Ground neck
  • Supplied with glass stopper
特徴および利点
  • Complies with ISO 4796
  • Ground side socket ST size 29/32 to accept stopcock assemblies
  • Ground neck
  • Supplied with glass stopper
  • Compatible with stopcocks 1568/04M or 1571/02M
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)