Merck
SLW1541/18D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side socket
10000 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1541/18D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
ジョイント
joint side arm29/32
メーカー/製品名
1541/18D
SciLabware
本体 直径
227 mm
ボトル H
398 mm
キャパシティ
10000 mL
10000 mL
ネック内径
59 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 4796
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Unground top neck to accept rubber stoppers
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)