メーカー/製品名
1531/12D
SciLabware
本体 直径
138 mm
ボトル H
248 mm
キャパシティ
2000 mL
2000 mL
ネック内径
28 mm
サイドアームサイズ
9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
- Unground neck to accept rubber stoppers
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SLW1531/12D-5EA | 4061832438405 |