Merck
SLW1526/18D
Pyrex® Reagent bottles, unground narrow neck
capacity 10000 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1526/18D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
Pyrex bottle
colorless bottle
narrow-mouth bottle
ジョイント
Joints ST/NS neck (59)
特徴
without cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1526/18D
ボトル 直径× H
227 mm × 398 mm
キャパシティ
10000 mL
ネック内径
59 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 4796
  • Borosilicate glass with unground neck
  • For use with rubber stoppers (not supplied)
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)