Merck
SLW1521/06D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 250 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1521/06D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
ジョイント
joint ST/NS neck19/26
特徴
with cap
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1521/06D
ボトル 直径× H
73 mm × 143 mm , With stopper
キャパシティ
250 mL
ネック内径
19 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
特徴および利点
• Borosilicate glass• Complies with ISO 4796-2• With ground neck• Supplied with solid glass stopper• Spare replacement glass stoppers are available
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)