Merck
SLW1520/10D
Pyrex® Media-Lab Bottles, square, with cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 1000 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1520/10D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
glass bottle
polypropylene cap
square
ジョイント
Joints threaded neck (GL45)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations
with cap
with pouring ring
with printed trace code
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1520/10D
H
222 mm
本体 直径
94 mm
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Square shape allows closer stacking in water baths or on shelves
  • Up to 20 percent saving of space compared to round bottles
  • Bottle complete with polypropylene cap and pouring ring
  • For use up to 140 deg. C
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)