物質
PTFE seal
Pyrex bottle
black PBT cap
colorless bottle
round bottle
round bottom
white graduation
ジョイント
Joints threaded neck (SVL 60)
特徴
with cap
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1515/12D
ボトル 直径× H
136 mm × 245 mm
キャップサイズ
60 mm
キャパシティ
2000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Complies with ISO 4796-1
- Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc.
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
- Supplied with PBT screwcaps having a PTFE faced sealing disc
- Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
- Autoclavable
- White graduations and marking spot
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)