Key Documents
SLW1515/04D
Pyrex® Reagent bottles, round bottom with reusable screw caps
capacity 100 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1515/04D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
PTFE seal
Pyrex bottle
black PBT cap
colorless bottle
round bottle
round bottom
white graduation
ジョイント
Joints threaded neck (SVL25)
特徴
with cap
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1515/04D
ボトル 直径× H
53 mm × 105 mm
キャップサイズ
25 mm
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 4796-1
  • Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc.
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
  • Supplied with PBT screwcaps having a PTFE faced sealing disc
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
  • Autoclavable
  • White graduations and marking spot
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)