Merck
SLW1471/00M
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom with spout
30 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1471/00M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1471/00M
直径× H
52 mm × 30 mm
キャパシティ
30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies to DIN 12338
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
特徴および利点
  • Complies to DIN 12338
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Flat bottom
  • With spout
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)