物質
borosilicate glass
flat base
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1450/01D
H
25 mm
直径
50 mm
ディッシュ直径
50 mm
キャパシティ
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Complies to DIN 12336
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- High resistance to chemical attack and thermal shock
- Flat base
- Curved sides with spout
特徴および利点
- Complies to DIN 12336
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Curved sides with spout
- Flat base
- High resistance to chemical attack and thermal shock
- 1450/01D, 1450/03D & 1450/04D are unbadged.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SLW1450/01D-10EA | 4061832437019 |