物質
Pyrex flask
round bottom
single-neck
特徴
plain neck
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
1200/04M
SciLabware
H
240 mm
バルブ直径
58 mm
キャパシティ
100 mL
100 mL
ネック内径 × 外径
17 mm × 22 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Suitable for the determination of nitrogen etc.
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Withstands high temperatures
- Resistant to chemical corrosion
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SLW1200/04M-10EA | 4061832436920 |