Merck
SLW1170/02M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 100 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1170/02M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
Pyrex flask
flat bottom flask
ジョイント
joint ST/NS neck24 mm I.D. 
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1170/02M
H
105 mm
本体 直径
64 mm
キャパシティ
100 mL
ネック内径
24 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 6556
  • Büchner type flasks for vacuum filtration
  • Heavy walls provide increased mechanical strength
  • ′Studded′ base to minimise surface abrasion
  • With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)