Merck
SLW1137/10M
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated with SVL screwcaps
capacity 1,000 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1137/10M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
PBT cap
PTFE seal
Pyrex flask
flat bottom
ジョイント
joint neck SVL 42
無菌性
non-sterile
特徴
graduated
with cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1137/10M
本体 外径
131 mm
キャップサイズ
42
キャパシティ
1,000 mL
フラスコ高
210 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Ideal for storage of culture specimens and media
  • PBT screwcaps with PTFE faced sealing disc
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
その他情報
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)