Merck
SLW1135/14D
Pyrex® Culture flask, narrow mouth, rimless
flask working volume 250 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1135/14D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.43
物質
Pyrex flask
straight neck (rimless)
straight neck transparent borosilicate glass flask
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1135/14D
H
148 mm
本体 外径
85 mm
フラスコ有効容積
250 mL
ネック外径
38 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Compatible with shaker equipment
  • Long, rimless tube neck for use with 4540/38P and 4550/38P closures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass with white enamel markings
  • Compatible with either Aluminium or polypropylene closures
特徴および利点
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Long, rimless tube neck for use with 4540/38P polypropylene and 4550/38M aluminium push-on closures
  • Can withstand repeated autoclaving
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SLW1135/14D-10EA4061832436494