Merck
SLW1132/15
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated, ground socket
joint: 29/32, capacity 250 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1132/15
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom
ジョイント
joint neck29/32
joint: 29/32
詳細
ground joint
無菌性
non-sterile
特徴
graduated
without cap
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1132/15
キャパシティ
250 mL
直径
85 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Erlenmeyer flasks with high quality Quickfit® ground glass socket
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
その他情報
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)