Merck
SLW1130/20D
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck, with printed trace code
capacity 500 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1130/20D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom
ジョイント
Joints neck (34)
無菌性
non-sterile
特徴
graduated
without cap
printed trace code
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1130/20D
H
180 mm
本体 外径
105 mm
キャパシティ
500 mL
ネック内径
34 mm
フィッティング
narrow neck
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
その他情報
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)