Key Documents
SLW1080/10D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, wide neck
500 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1080/10D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
wide-neck
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
1080/10D
SciLabware
H
170 mm
バルブ直径
103 mm
キャパシティ
500 mL
500 mL
ネック内径
47 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with DIN ISO 24450
  • With wide neck to facilitate easy addition of solid samples etc.
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc.
  • Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)