Merck
SLW1070/40D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, narrow neck
12000 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1070/40D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
物質
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
特徴
narrow neck
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
1070/40D
SciLabware
H
465 mm
本体 直径
300 mm
キャパシティ
12,000 mL
12000 mL
12000 mL
ネック内径
57 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc.
  • Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
  • With white enamel marking spot
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)