Key Documents
SLW1060/09D
Pyrex® Watch glasses
nominal diameter 60 mm
別名:
Pyrex, SciLabware 1060/09D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121801
NACRES:
NB.43
包装
pkg of 10
メーカー/製品名
1060/09D
SciLabware
公称直径
60 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Watch glasses
  • For evaporation work and covering heated beakers
  • Manufactured from heat resisting Pyrex borosilicate glass
  • Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)