Key Documents
SLW1025/22SC
Pyrex® Beakers, jacketed with PTFE screwthread
1000 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1025/22SC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
1025/22SC
SciLabware
H
215 mm , internal
内径
80 mm
外径
110 mm
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Useful for maintaining samples at a constant temperature
  • With integral jacket through which a temperature controlling medium can be circulated
  • Manufactured from heat resistant Pyrex® borosilicate glass
  • With PTFE screwthread connectors for simple and safe connection of 9mm bore tubing
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)