Merck
SLW1020/06D
Pyrex® Beakers, conical form, Phillips pattern
250 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1020/06D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.17
メーカー/製品名
1020/06D
SciLabware
H
105 mm
ベース直径
68.0 mm
上部直径
52 mm
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Conical shape (Phillips pattern) with spout
  • Manufactured from ′Pyrex borosilicate glass
  • Excellent thermal performance and chemical resistance
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)