特徴
graduated
メーカー/製品名
1015/22D
SciLabware
H
180 mm
外径
95 mm
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Complies with ISO 3819 and DIN 12331
- Manufactured from Pyrex® borosilicate glass
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
- Tall form with spout
- White graduations and marking spot
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)