物質
borosilicate glass
white graduation
特徴
graduated
heavy duty
メーカー/製品名
1003-400
SciLabware
H ×直径
110 mm × 77 mm
キャパシティ
400 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Mechanically stronger than standard beakers
- Designed for longer life and increased user safety
- Reinforced rims and spout, less prone to breakage during washing etc.
- Thicker walls and heavier bases
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- White graduations and marking spot
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)