物質
borosilicate glass
white graduation
特徴
low form
with printed trace code
メーカー/製品名
1000/28D
SciLabware
H ×直径
185 mm × 130 mm
キャパシティ
2000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Complies with ISO 3819 and DIN 12331
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Excellent thermal performance
- High resistance to chemical attack
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
- White graduations and marking spot
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)