Merck
SLW1000/11M
Pyrex® Griffin beakers, low form, with printed trace code
25 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1000/11M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
white graduation
特徴
low form
with printed trace code
メーカー/製品名
1000/11M
SciLabware
H ×直径
50 mm × 34 mm
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Excellent thermal performance
  • High resistance to chemical attack
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • White graduations and marking spot
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)