安全性情報
SIK7701-10
Sigma-Aldrich
12-Aminododecylphosphonic acid hydrochloride salt
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H29ClNO3P
分子量:
301.79
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
white
アプリケーション
This coupling agent specifically reacts with cabonyl functions such as aldehydes or ketones to form an imine ligation.
法的情報
Product of SiKEMIA
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK7701-10-1G:
SIK7701-10-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SIK7701-10-1G4061826710135
SIK7701-10-250MG4061833487341