アッセイ
≥95%
フォーム
solid
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
色
white
関連するカテゴリー
アプリケーション
"CLICK CHEMISTRY"
This coupling agent specifically reacts with azide functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
This coupling agent specifically reacts with azide functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
法的情報
Product of SiKEMIA
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK7110-10-250MG:
SIK7110-10-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SIK7110-10-1G | 4061826710074 |
SIK7110-10-250MG | 4061833487280 |