Merck
SIK4116-20
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,17-Tridecafluoroheptadecyltrimethoxysilane
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H31F13O3Si
分子量:
594.52
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
フォーム
liquid
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
アプリケーション
These products are used to form water repellent surface coating and/or lubricated surfaces on silicon, silicon oxide, etc.
The fluorinated carbon gives the omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The silane group provide a linker to covalently bond to silicon and silicon oxide surfaces.
The methoxy groups are more reactive than the ethoxy ones, but they release methanol instead of ethanol for ethoxy groups.
法的情報
Product of SiKEMIA
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK4116-20-1G:
SIK4116-20-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)