Merck
SIK2110-10
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetrakis(4-carboxyphenyl)benzene - H4TCPB
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H22O8
CAS番号:
分子量:
558.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥97%
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)c2c(cc(c(c2)c5ccc(cc5)C(=O)O)c4ccc(cc4)C(=O)O)c3ccc(cc3)C(=O)O
InChI
1S/C34H22O8/c35-31(36)23-9-1-19(2-10-23)27-17-29(21-5-13-25(14-6-21)33(39)40)30(22-7-15-26(16-8-22)34(41)42)18-28(27)20-3-11-24(12-4-20)32(37)38/h1-18H,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)
InChI Key
SRTQKANXPMBQCX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
法的情報
Product of SiKEMIA
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK2110-10-1G:
SIK2110-10-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SIK2110-10-250MG4061842381562
SIK2110-10-1G4061842381555