Merck
SIK2103-10
Sigma-Aldrich
2-Methylterephthalic acid - H2MT / H2BDC-Me
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8O4
CAS番号:
分子量:
180.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥97%
InChI
1S/C9H8O4/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
UFMBOFGKHIXOTA-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Product of SiKEMIA
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK2103-10-1G:
SIK2103-10-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)