Merck
R595306
1-((2R,4S,5R)-4-HYDROXY-5-(HYDROXYMETHYL)TETRAHYDROFURAN-2-YL)-5-(PERFLUOROHEXYL)PYRIMIDINE-2,4(1H,3H)-DIONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C15H11F13N2O5
CAS番号:
分子量:
546.245
MDL番号: