コンテンツへスキップ
Merck
すべての画像(1)

主要文書

安全性情報

QBD-AQ-11958LF

Sigma-Aldrich

AQuora®650-Maleimide

別名:

2-((1E,3E)-5-((E)-1-(38-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3,31,36-trioxo-7,10,13,16,19,22,25,28-octaoxa-4,32,35-triazaoctatriacontyl)-3-methyl-3-(15-oxo-2,5,8,11-tetraoxa-14-azaheptadecan-17-yl)-5-sulf

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

実験式(ヒル表記法):
C84H132N7O32S2
分子量:
1816.10
UNSPSCコード:
12352111
NACRES:
NA.01

品質水準

SMILES記法

CC(C1=C(N/2CCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCNC(CCN3C(C=CC3=O)=O)=O)=O)=O)C=CC(S(=O)([O-])=O)=C1)(CCC(NCCOCCOCCOCCOC)=O)C2=C/C=C/C=C/C4=[N+](CCOCCOCCOCCOC)C(C=CC(S(=O)([O-])=O)=C5)=C5C4(CCOCCOCCOCCOC)C

詳細

AQuora® 650- Maleimide is a thiol-reactive fluorophore
designed to improve solubility during labeling and of the dye labeled conjugate. As a result, the dye labeled conjugates made with AQuora® 650- Maleimide yields enhanced signal and signal-to-noise ratios in fluorescence-based applications including fluorescent western blotting, fluorescence-based microscopy, flow cytometry, and cell-based assays.

This AQuora® 650-Maleimide dye is activated with a maleimide (MAL) group which reacts with a thiol to form a thioether bond.

法的情報

AQuora is a registered trademark of Quanta BioDesign, Ltd.

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

Jan Code

QBD-AQ-11958LF-1MG:


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)