QBD-AQ-11077LF
AQuora®800-NHS Ester
別名:
Triethylammonium 2-((E)-2-((E)-3-(2-((E)-1-(31-((2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)oxy)-3,31-dioxo-7,10,13,16,19,22,25,28-octaoxa-4-azahentriacontyl)-3-methyl-5-sulfonato-3-(2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-yl)indolin-2-ylidene)
About This Item
おすすめの製品
品質水準
SMILES記法
CC[NH+](CC)CC.CC[NH+](CC)CC.CC1(CCOCCOCCOCCOC)C(/C=C/C(CCC/2)=C(OC3=CC=C(S(=O)([O-])=O)C=C3)C2=C\C=C4N(CCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON5C(C=CC5=O)=O)=O)=O)C(C=CC(S(=O)([O-])=O)=C6)=C6C\4(CCOCCOCCOCCOC)C)=[N+](CCOCCOCCOCCOC)C7=C1C=C(S(=O)([O-])=O)C=C7
詳細
This AQuora® 800-NHS Ester dye is activated with a N-hydroxysuccinimide (NHS) ester group which reacts with free primary amines, such as the amines on the side chain of lysines, forming a stable amide bond.
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD-AQ-11077LF-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)