Merck
PL800GH-8-6
Plas-Labs Hypalon glove box gloves
for 1 piece glove set, size 8 (for 6 in. ports)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
物質
Hypalon®
サイズ
8 (for 6 in. ports)
特徴
reusable
包装
pack of 1 pair
メーカー/製品名
Plas-Labs 800GH-8-6
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Plas-Labs white Hypalon® rubber for resistance to abrasion, oxidizing chemicals, ozone and UV light
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
法的情報
HaackerCalc is a trademark of ChemSW, Inc.
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)