Merck
PL800GA-BUT-9
Plas-Labs replacement butyl gloves
for 2 piece glove set, size 9 (for 8 in. ports)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
HA.03
物質
butyl rubber
サイズ
9 (for 8 in. ports)
特徴
reusable
for use with glove box sleeves
包装
pack of 1 pair
メーカー/製品名
Plas-Labs 800GA-BUT-9
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Plas-Labs black butyl rubber gloves for highest impermeability to water vapor, gases, and toxic fluids
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)