Merck
P66602
Sigma-Aldrich
2-ピリジンメタノール
98%
別名:
ω-ヒドロキシ-2-ピコリン, 2-(ヒドロキシメチル)ピリジン, 2-ピリジルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO
CAS番号:
分子量:
109.13
Beilstein:
107849
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
112-113 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NO/c8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-4,8H,5H2
InChI Key
SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
物性
保存中に黒く変色することがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
P66602-5KG:
P66602-100G:
P66602-25G:
P66602-BULK:
P66602-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Teruo Miyazaki et al.
Journal of clinical biochemistry and nutrition, 64(2), 112-123 (2019-04-03)
Nuclear receptor farnesoid X receptor activation inhibits fatty acid synthesis through the liver X receptor-α-sterol regulatory element binding protein-1c pathway universally in animals, but also has human-specific crosstalk with the peroxisome proliferator-activated receptor-α. The effects of farnesoid X receptor-ligands on
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of