Merck
P66203
Sigma-Aldrich
trans-3-(3-ピリジル)アクリル酸
99%
別名:
3-ピリジンアクリル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7NO2
CAS番号:
分子量:
149.15
Beilstein:
113290
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
mp
232-235 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])c1cccnc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO2/c10-8(11)4-3-7-2-1-5-9-6-7/h1-6H,(H,10,11)/b4-3+
InChI Key
VUVORVXMOLQFMO-ONEGZZNKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ハードとソフトの両方の配位部位を持つ二官能性リガンドであるトランス-3-(3-ピリジル)アクリル酸は、主にヘテロ金属錯体の構築に使用されます。
アプリケーション
trans-3-(3-ピリジル)アクリル酸は、dおよびfブロック金属を接続する有機リンカーとして使用されており、発光特性を持つ3Dヘテロ金属配位ポリマーを形成します。エステル化によるエチルtrans-3-(3-ピリジル)アクリル酸塩の合成に使用される場合もあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P66203-VAR:
P66203-5G:
P66203-250G:
P66203-BULK:
P66203-5KG:
P66203-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matrix?assisted laser desorption mass spectrometry of homopolymer oligodeoxyribonucleotides. Influence of base composition on the mass spectrometric response.
Schneider K
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 28(11), 1353-1361 (1993)
A highly stereoselective Michael addition to an. alpha.,. beta.-unsaturated ester as the crucial step in the synthesis of a novel. beta.-amino acid-containing fibrinogen receptor antagonist.
Rico J
The Journal of Organic Chemistry, 58(27), 7948-7951 (1993)
Uranyl Ion Complexes with trans?3?(3?Pyridyl) acrylic Acid Including a Uranyl?Copper (II) Heterometallic Framework.
Thuery P
European Journal of Inorganic Chemistry, 2014(28), 4772-4778 (2014)
Novel coordination polymers and structural systematics in the hydrothermal M, M? trans-3 (-3-pyridyl) acrylic acid system.
Gunning N
Dalton Transactions, 16, 2788-2792 (2005)
Assembling metals (Co II and Mn II) with pyridylcarboxylates in the presence of azide: synthesis, structural aspects and magnetic behavior of three coordination polymers.
Mondal K
Dalton Transactions, 6, 767-775 (2008)