安全性情報
OCNQAK580
Sigma-Aldrich
SMCC Conjugation Kit for Amine Cd-based Core/Shell Quantum Dots
fluorescence λem 580 nm, for 4 conjugation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
43211915
NACRES:
NA.23
蛍光検出
λem 580 nm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Components:
  • QSA
  • Sulfo-SMCC
  • Traut′s Reagent
  • Coupling Buffer
  • Storage Buffer
  • Quenching Buffer
  • Tubes 4 x 1.7 mL
法的情報
Product of Ocean Nanotech, LLC.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)